Learn More
(1-Metilpiperid-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629682
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
14613-37-7
C7H16N2
128.219
MFCD06738902
KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
13675353
(1-metilpiperidin-3-il)metanamina
CN1CCCC(C1)CN
14613-37-7
C7H16N2
128.219
MFCD06738902
KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
13675353
(1-metilpiperidin-3-il)metanamina
CN1CCCC(C1)CN
Nombre del producto químico o material (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%