Learn More
1-Metilisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758414
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
2058-74-4
C9H7NO2
161.16
MFCD00005812
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
16358
1-metilindol-2,3-diona
CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
2058-74-4
C9H7NO2
161.16
MFCD00005812
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
16358
1-metilindol-2,3-diona
CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methylisatin
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 21, 446
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2