Learn More
1-Metilindolina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586614
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
60082-02-2
C10H11NO
161.204
MFCD03208513
OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
595181
1-metil-2,3-dihidroindol-5-carbaldehído
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
60082-02-2
C10H11NO
161.204
MFCD03208513
OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
595181
1-metil-2,3-dihidroindol-5-carbaldehído
CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%