Learn More
Ácido 1-metilindol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10451084
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32387-21-6
C10H9NO2
175.19
MFCD01321244
HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methylindole-3-carboxylicacid, n-methylindole-3-carboxylic acid, pubchem7285, ramosetron impurity 7, acmc-209hsw, 1-methylindole-3-carboxilic acid
854040
ácido 1-metil-1H-indol-3-carboxílico
CN1C=C(C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32387-21-6
C10H9NO2
175.19
MFCD01321244
HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methylindole-3-carboxylicacid, n-methylindole-3-carboxylic acid, pubchem7285, ramosetron impurity 7, acmc-209hsw, 1-methylindole-3-carboxilic acid
854040
ácido 1-metil-1H-indol-3-carboxílico
CN1C=C(C(O)=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197°C to 200°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylindole-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.