Learn More
1-Metilcicloheptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
1-Methylcycloheptanol, is used as an pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilcicloheptanol se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 1-metilcicloheptanol se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methylcycloheptanol |
Índice de refracción | 1.472 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |