Learn More
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC29541DA
Detalles adicionales : CAS : 191606-78-7 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399042
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
191606-78-7
439.154
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
12056710
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
C17H31F3N2Sn
MFCD06797466
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
tributyl-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]stannane
Especificaciones
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1g
96.5
97%
MFCD06797466
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
tributyl-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]stannane
12056710
97%
Amber Glass Bottle
191606-78-7
100.0
C17H31F3N2Sn
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
439.154
439.15
Videos
SDS Documentos