Learn More
1-Metil-5-(tributilstanil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3110113
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
191606-78-7
C17H31F3N2Sn
439.154
MFCD06797466
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
12056710
tributil-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
191606-78-7
C17H31F3N2Sn
439.154
MFCD06797466
KZKSCFOBDCKLCL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-trifluoromethyl-5-tributylstannylpyrazole, 1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl pyrazole, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl stannane, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl tributylstannane, 1h-pyrazole,1-methyl-5-tributylstannyl-3-trifluoromethyl, tributyl-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl stannane, 1-methyl-5 tributylstannyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
12056710
tributil-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.15
Porcentaje de pureza 97%