Learn More
1-Metil-5-tributilstananil-1H-imidazol, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-tributylstannanyl-1H-imidazole |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |