Learn More
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10366374
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10366374 1 g 1g
11370647 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10366374 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC47109DA
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 879896-47-6
Molecular Formula C9H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 194.252
MDL Number MFCD08435882
InChI Key HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525806
IUPAC Name (1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 194.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.