Learn More
1-Metil-5-fenil-1H-pirazol-3-ácido carboxílico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077390
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10199-53-8
C11H10N2O2
202.21
MFCD08271933
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
7537619
1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
10199-53-8
C11H10N2O2
202.21
MFCD08271933
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
7537619
1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 144.0°C to 145.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.