Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 452650010
Detalles adicionales : CAS : 10199-53-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269806
  • 119.30€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10199-53-8
202.21
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
1-methyl-5-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
C11H10N2O2
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
7537619
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
1g
Authentic
144.0°C to 145.0°C
97%
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
202.21
202.21
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Glass Bottle
10199-53-8
C11H10N2O2
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
7537619
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.