Learn More
1-Metil-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021139
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1445-73-4
C6H11NO
113.16
MFCD00006191
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
74049
1-metilpiperidin-4-ona
CN1CCC(=O)CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1445-73-4
C6H11NO
113.16
MFCD00006191
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
74049
1-metilpiperidin-4-ona
CN1CCC(=O)CC1
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metil-4-piperidona se utilizan ampliamente en la industria de fibraa artificiales. Son polimerizables y se utilizan como precursores del nailon. Se emplean a la perfección como disolventes e intermediarios para la síntesis orgánica. Se utilizan en el medio portador acuoso y en penetrantes de amidas en tintas y pinturas solubles al agua.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-piperidone
Densidad 0.973
pH 12
Punto de ebullición 55°C to 58°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.461
Cantidad 50 g
Número UN UN2733
Beilstein 106924
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad It is miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%