Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63665.06
Detalles adicionales : CAS : 16155-03-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490469
  • 260.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
16155-03-6
221.26
GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
2825198
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C11H15N3O2
MFCD00101003
1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Especificaciones
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
16155-03-6
MFCD00101003
GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
2825198
Solid
5g
C11H15N3O2
1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
221.26
221.26
97%
Videos
SDS Documentos