Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-4-(2-nitrophenyl)piperazine, 97%
22.80€ - 269.00€
CAS 62208-63-3
Fórmula molecular C11H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00156356
InChI Key SSRLRVMFEGGGMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-2-nitrophenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-4-2-nitrophenyl, cbmicro_037654, 1-methyl-4-2-nitro-phenyl-piperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl nitrobenzene, 2-4-methylpiperazin-1-yl-1-nitrobenzene
PubChem CID 410640
IUPAC Name 1-methyl-4-(2-nitrophenyl)piperazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15400039 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63368.MD
250mg 22.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
15480029 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63368.03
1g 67.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15490029 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63368.06
5g 269.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
62208-63-3
221.26
SSRLRVMFEGGGMQ-UHFFFAOYSA-N
410640
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
C11H15N3O2
MFCD00156356
1-methyl-4-2-nitrophenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-4-2-nitrophenyl, cbmicro_037654, 1-methyl-4-2-nitro-phenyl-piperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl nitrobenzene, 2-4-methylpiperazin-1-yl-1-nitrobenzene
1-methyl-4-(2-nitrophenyl)piperazine
Especificaciones
1-Methyl-4-(2-nitrophenyl)piperazine
62208-63-3
MFCD00156356
SSRLRVMFEGGGMQ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-(2-nitrophenyl)piperazine
410640
Solid
250mg
C11H15N3O2
1-methyl-4-2-nitrophenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-4-2-nitrophenyl, cbmicro_037654, 1-methyl-4-2-nitro-phenyl-piperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl nitrobenzene, 2-4-methylpiperazin-1-yl-1-nitrobenzene
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
221.26
221.26
97%