Learn More
Alfa Aesar™ 1-Metil-3-pirrolidinona, 96 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-pyrrolidinone |
Temperatura de inflamación | 42°C (108°F) |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN1993 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.13 |
Porcentaje de pureza | 96% |