Learn More
Ácido 1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10051054
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 10250-64-3
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD08271939
Clave InChI RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-fenilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%