Learn More
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, TRC
Product Code. 30478194
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30478194 500 mg 500mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30478194 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM219165500MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Molecular Formula C10H11N3
Quantity 500 mg
Synonym (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
InChI Formula InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
SMILES Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
IUPAC Name 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 173.21
Formula Weight 173.0953
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.