missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Methyl-3-n-propyl-2-thiohydantoin, 95%

97.80€ - 1174.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD17011526
Sinónimo 1-Methyl-3-n-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15470099 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63419.MD
250mg 97.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15450099 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63419.03
1g 294.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15460099 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63419.06
5g 1174.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD17011526
1-Methyl-3-n-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone

Especificaciones

1-Methyl-3-n-propyl-2-thiohydantoin
MFCD17011526
172.25
95%
250mg
1-Methyl-3-n-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid