Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-3-n-propyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63419.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450099
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD17011526
1-Methyl-3-n-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Especificaciones
1g
MFCD17011526
172.25
95%
1-Methyl-3-n-propyl-2-thiohydantoin
1-Methyl-3-n-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos