Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 97%
16.40€ - 67.60€
CAS 403842-84-2
Fórmula molecular C13H23F3N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 344.393
Número MDL MFCD06411717
InChI Key BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
PubChem CID 16212746
IUPAC Name 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;trifluoromethanesulfonate
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15445126 SDS Alfa Aesar™
H59599.03
1g 16.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
15455126 SDS Alfa Aesar™
H59599.06
5g 67.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
403842-84-2
344.393
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
16212746
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
C13H23F3N2O3S
MFCD06411717
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Especificaciones
1-Methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Colorless to Yellow
403842-84-2
MFCD06411717
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;trifluoromethanesulfonate
16212746
Low Melting Solid
Moisture Sensitive
1g
C13H23F3N2O3S
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
344.393
344.39
97%