Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59599.06
Detalles adicionales : CAS : 403842-84-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455126
  • 64.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
403842-84-2
344.393
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
16212746
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
C13H23F3N2O3S
MFCD06411717
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Especificaciones
1-Methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Colorless to Yellow
403842-84-2
MFCD06411717
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;trifluoromethanesulfonate
16212746
Low Melting Solid
Moisture sensitive
5g
C13H23F3N2O3S
1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-octyl-3-methylimidazolium triflate, dsstox_cid_27922, dsstox_rid_82675, dsstox_gsid_47946, 1-methyl-3-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium triflate, 1-methyl-3-octylimidazolium trifluoromet
CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
344.393
344.39
97%
Videos
SDS Documentos