Learn More
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029670
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
244193-52-0
C12H23BF4N2
282.13
MFCD03095434
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
11460221
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
244193-52-0
C12H23BF4N2
282.13
MFCD03095434
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
11460221
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Densidad 1.12
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-metil-3-octilimidazol-1-io; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 99%