Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical M/5120/25
Detalles adicionales : CAS : 872-50-4 Peso : 25.00000kg
Cantidad. 25L
Envase Metal can
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12628645
  • 555.00€ / 25 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Especificaciones
Metal can
3.4
Colorless
7.7 to 8.0
0.7mbar 25
202°C
-24°C
25L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
SDS Documentos