Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number 10783801
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
pH 7.7 to 8.0
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Punto de ebullición 202°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 0.7mbar 25
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-2-pyrrolidone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-methyl-2-pyrrolidone