Learn More
Alfa Aesar™ 1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS grade, 99.0+%
Marca: Alfa Aesar™ 043894.M6
Detalles adicionales : CAS : 872-50-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. | 4 x 4L |
---|
Especificación
1.033g/mL | |
1.4705 | |
204°C | |
-24°C | |
Light Sensitive & Hygroscopic |
Amine-like | |
86°C (187°F) | |
Colorless to Yellow | |
4 x 4L |