Learn More
(1-Methyl-2-piperidnyl)methanamine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO01154DE
Detalles adicionales : CAS : 5298-72-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450584
  • 355.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5298-72-6
128.219
1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
(1-methylpiperidin-2-yl)methanamine
C7H16N2
PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYSA-N
2794677
CN1CCCCC1CN
Especificaciones
(1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Amber Glass Bottle
5298-72-6
C7H16N2
PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYSA-N
(1-methylpiperidin-2-yl)methanamine
2794677
97%
0.9102g/mL
5g
97%
1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
CN1CCCCC1CN
128.219
128.22
Videos
SDS Documentación