Learn More
1-metil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022514
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
2-metilpirazol-3-carbaldehído
CN1N=CC=C1C=O
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
2-metilpirazol-3-carbaldehído
CN1N=CC=C1C=O
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%