Learn More
(1-Metil-1H-pirazol-5-il)metanol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15269736
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
84547-61-5
C5H8N2O
112.13
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
11815316
(2-metilpirazol-3-il)metanol
CN1C(=CC=N1)CO
84547-61-5
C5H8N2O
112.13
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
11815316
(2-metilpirazol-3-il)metanol
CN1C(=CC=N1)CO
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Punto de fusión 57.0°C to 60.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.