Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC48313CB
Detalles adicionales : CAS : 612511-81-6 Peso : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 250mg
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451134
  • 65.80€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
612511-81-6
111.148
SSXDUSOCSNXBPO-UHFFFAOYSA-N
7019419
CN1C=CC(=N1)CN
C5H9N3
MFCD03419807
1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, c-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine, 1-methyl, 1-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methylpyrazol-3-yl methylamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl, 3-aminomethyl-1-methylpyrazole
(1-methylpyrazol-3-yl)methanamine
Especificación
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
250mg
96.5
95%
MFCD03419807
SSXDUSOCSNXBPO-UHFFFAOYSA-N
(1-methylpyrazol-3-yl)methanamine
7019419
97%
Amber Glass Bottle
612511-81-6
100.0
C5H9N3
1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, c-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine, 1-methyl, 1-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methylpyrazol-3-yl methylamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl, 3-aminomethyl-1-methylpyrazole
CN1C=CC(=N1)CN
111.148
111.15
Videos
SDS Documentación