Learn More
1-Metil-1H-pirazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509975
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
1904-31-0
C4H7N3
97.121
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N
1904-31-0
C4H7N3
97.121
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%