missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Metil-1H-pirazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15305088
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-metilpirazol-3-amina
CN1C=CC(=N1)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Punto de ebullición 93.0°C to 94.0°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'