Learn More
Ácido 1-metil-1H-indol-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586607
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
167479-16-5
C10H9NO2
175.19
MFCD09879957
DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
18388362
ácido 1-metilindol-7-carboxílico
CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
167479-16-5
C10H9NO2
175.19
MFCD09879957
DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
18388362
ácido 1-metilindol-7-carboxílico
CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%