Learn More
1-metil-1H-indol-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032034
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-metilindol-7-carbaldehído
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
69047-36-5
C10H9NO
159.188
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
11040979
1-metilindol-7-carbaldehído
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%