Learn More
1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC41404DA
Detalles adicionales : CAS : 90923-75-4 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418043
  • 193.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
90923-75-4
159.188
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
7537534
CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C=O
C10H9NO
MFCD08271908
1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
1-methylindole-5-carbaldehyde
Especificaciones
1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD08271908
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
1-methylindole-5-carbaldehyde
7537534
97%
Amber Glass Bottle
90923-75-4
100.0
C10H9NO
1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C=O
159.188
159.19
Videos
SDS Documentos