Learn More
1-metil-1H-indazol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175468
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
4002-83-9
C9H8N2O
160.18
MFCD08060478
KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
7164545
1-metilindazol-3-carbaldehído
CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
4002-83-9
C9H8N2O
160.18
MFCD08060478
KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
7164545
1-metilindazol-3-carbaldehído
CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%