Learn More
Ácido 1-metil-1H-imidazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |