Learn More
1-metil-1H-imidazol-4-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |