Learn More
1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |