Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca: Maybridge CC23504DA
Detalles adicionales : CAS : 499770-67-1 Peso : 0.05100kg
Cantidad. | 1g |
---|
499770-67-1 | |
161.164 | |
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde | |
1-methylbenzotriazole-5-carbaldehyde |
C8H7N3O | |
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N | |
2795417 | |
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1 |
Especificación
1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde | |
1g | |
97% | |
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde | |
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1 | |
161.164 | |
161.16 |
Amber Glass Bottle | |
499770-67-1 | |
C8H7N3O | |
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N | |
1-methylbenzotriazole-5-carbaldehyde | |
2795417 | |
97% |