Learn More
1-Metil-1-ciclohexeno, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10444643
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
591-49-1
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
11574
1-metilciclohexeno
CC1=CCCCC1
591-49-1
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
11574
1-metilciclohexeno
CC1=CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1-cyclohexene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 111.0°C
Temperatura de inflamación −3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12
Fórmula lineal C6H9CH3
Índice de refracción 1.4492 to 1.4512
Cantidad 50 g
Beilstein 05, 66
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Estabilizante 10ppm hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 96.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.