Learn More
1-Metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055579
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4965-09-7
MFCD00798989
1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4965-09-7
MFCD00798989
1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (1MeTIQ) is an endogenous antidepressant and parkinsonism-preventing substance that demonstrates neuroprotectiveactivity. Following systemic administration in rats, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline produces antidepressant-like effect similar to the effect of imipramine. 1MeTIQ is a reversible short-acting moderate inhibitor of MAO A/B. Also known as 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline, 1MeTIQ. It is an important raw material and intermediate for revaprazan and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un congelador a (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Color Amarillo
Punto de ebullición 119°C (18 mmHg)
Fórmula molecular C10H13N
Cantidad 1 g
Beilstein 82140
Sinónimo 1-m-thiq, 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methylisoquinoline, chembl95456, isoquinoline, tetrahydromethyl, n-methyl,tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methyl, 1metiq, pubchem13018, acmc-1aktb
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1C2=CC=CC=C2CCN1
Peso molecular (g/mol) 147.22
PubChem CID 92214
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido