Learn More
1-Metoxi-2-metil-1-(trimetilsiloxi)propeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11347056
169.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31469-15-5
C8H18O2Si
174.32
MFCD00010232
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
552336
(1-metoxi-2-metilprop-1-enoxi)-trimetilsilano
COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31469-15-5
C8H18O2Si
174.32
MFCD00010232
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
552336
(1-metoxi-2-metilprop-1-enoxi)-trimetilsilano
COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene is used in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride. It acts as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization. It is also used as a versatile reagent in conjugate addition4 and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metoxi-2-metil-1-(trimetilsiloxi)propeno se utiliza en la síntesis de β-lactamas quirales al reaccionar con (S)-alquilideno(1-ariletil)aminas en presencia de tetracloruro de titanio. Actúa como catalizador o iniciador en la polimerización de transferencia de grupo. También se utiliza como reactivo versátil en la adición del conjugado4 y en las reacciones de aldol.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 35°C to 36°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1362893
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.32
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.415
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.858