Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-isopropil-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812615
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
879487-10-2
C12H21BN2O2
236.12
MFCD11867881
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
46738021
1-propan-2-il-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
879487-10-2
C12H21BN2O2
236.12
MFCD11867881
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
46738021
1-propan-2-il-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 41°C to 46°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.