Learn More
1-Yodonaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026578
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
90-14-2
C10H7I
254.07
MFCD00003876
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
7004
1-yodonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
90-14-2
C10H7I
254.07
MFCD00003876
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
7004
1-yodonaftaleno
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodonaftaleno experimenta una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por Pd (reacción de Stille) con 2,4-dimetoxi-6-(trimetilestannil)pirimidina que genera 2,4-dimetoxi-6-(naftalen-1-il)pirimidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Iodonaphthalene
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.738
Punto de ebullición 161°C to 162°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.701
Cantidad 10 g
Beilstein 1906415
Sensibilidad Light Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.07
Porcentaje de pureza 98%