Learn More
1-yodododecano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 250091000
Detalles adicionales : CAS : 4292-19-7 Peso : 0.17000kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 100mL |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
4292-19-7 | |
296.24 | |
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N | |
20282 | |
CCCCCCCCCCCCI |
C12H25I | |
MFCD00001088 | |
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane | |
1-yodododecano |
Especificaciones
1-Iodododecane | |
4292-19-7 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
159.0°C to 160.0°C (15.0mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
C12H25I | |
MFCD00001088 | |
Frasco de vidrio | |
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
1.2 | |
1-yodododecano | |
20282 | |
Líquido |
Stabilized with 500ppm copper | |
97.5 | |
1.2000g/mL | |
-3.0°C | |
>110°C | |
Authentic | |
CH3(CH2)11I | |
01,67 | |
1.4830 to 1.4850 | |
100mL | |
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCCCCCCCCI | |
296.24 | |
296.23 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 1-Iodododecane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.