Learn More
1-Yododecano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081768
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-yododecano
CCCCCCCCCCCCI
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-yododecano
CCCCCCCCCCCCI
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yododecano se ha utilizado en la preparación de grafito dodecilado, nanotubos de carbono de pared única funcionalizados alquilados (SWNTs). También se utiliza como producto químico intermedio.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Iodododecane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.201
Punto de ebullición 128°C to 130°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4844
Cantidad 25 g
Beilstein 1738943
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.24
Porcentaje de pureza 98%