Learn More
1-yododecano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023099
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-yododecano
CCCCCCCCCCI
2050-77-3
C10H21I
268.18
MFCD00001085
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
1-yododecano
CCCCCCCCCCI
1-Iododecane is used as a precursor to prepare 9-nonadecanone through palladium-catalyzed carbonylative cross-coupling reaction with 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonane. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-yododecano se usa como precursor para preparar 9-no adecanona mediante una reacción de acoplamiento cruzado carbonilativa catalizada con 9-octil-9-borabiciclo[3.3.l]nonano. También se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Iododecane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.257
Punto de ebullición 264°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9I
Índice de refracción 1.485
Cantidad 25 g
Beilstein 1735228
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.18
Porcentaje de pureza 98%