Learn More
Alfa Aesar™ 1-yododecano, 98 %, estab. con cobre
Marca:  Alfa Aesar™ A16173.18
Detalles adicionales : CAS : 2050-77-3 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443237
  • 45.21€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 5
Descripción
Descripción
Aplicaciones
el 1-yododecano se usa como precursor para preparar 9-no adecanona mediante una reacción de acoplamiento cruzado carbonilativa catalizada con 9-octil-9-borabiciclo[3.3.l]nonano. También se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Especificaciones
2050-77-3
268.182
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
16314
CCCCCCCCCCI
C10H21I
MFCD00001085
decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
1-yododecano
Especificaciones
1-Iododecane
96°C (204°F)
Light sensitive
-16°C
stabilized with copper
C10H21I
MFCD00001085
decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
1-yododecano
16314
98%
1.257
1.485
264°C
50g
2050-77-3
CH3(CH2)9I
1735228
Immiscible with water.
CCCCCCCCCCI
268.182
268.18
Videos
SDS Documentos