Learn More
1-Yodo-4-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Iodo-4-nitrobenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-4-nitrobenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos agroquímicos y farmacéuticos, y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1-yodo-4-nitrobenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos agroquímicos y farmacéuticos, y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
Punto de fusión | 172°C to 177°C |
Punto de ebullición | 288°C to 290°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1100378 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.01 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |