Learn More
1-Yodo-2-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene |
% mín. CAS | 97.0 |
Densidad | 1.506g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | IC6H4OCF3 |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 288 |
Porcentaje de pureza | 97% |